Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
40 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
shipped in
wet ice
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
please visit the JRC webpage
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BCR®, certified reference material | description BCR®, certified reference material | description ERM®, certified reference material | description BCR®, certified reference material |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| agency BCR® | agency BCR® | agency ERM® | agency BCR® |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?