Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
food and beverages
format
matrix material
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
For more information please see:
BCR674
BCR674
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3