Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
agency
BCR®
form
disc
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
format
matrix material
Analysis Note
For more information please see:
BCR352
BCR352
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) general analytical | application(s) general analytical | application(s) general analytical | application(s) general analytical |
| form disc | form disc | form disc | form disc |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| agency BCR® | agency BCR® | agency BCR® | agency BCR® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ZnAl4 (trace elements)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c