Przejdź do
BCR326
Unalloyed zinc (disc) (trace elements)
BCR®, certified reference material
Synonim(y):
Zinc, unalloyed
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.7 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
231-175-3
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BCR327ERMEB324ERMEB325
description
BCR®, certified reference material
description
BCR®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
ERM®
agency
certified by the BSC, ERM®
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)