Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
60 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
215-691-6
NACRES:
NA.24
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
agency
BCR®
form
particles
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
format
neat
Analysis Note
For more information please see:
BCR169
BCR169
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) general analytical | application(s) general analytical | application(s) glass & ceramic | application(s) general analytical |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| form particles | form particles | form particles | form particles |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| agency BCR® | agency BCR® | agency BCR® | agency BCR® |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c