Przejdź do
ARK2209
Methylamine
33% w/w in Ethanol Denatured with Toluene(1%)
Synonim(y):
Monomethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
31.06
UNSPSC Code:
46182005
Beilstein/REAXYS Number:
741851
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.08 (20 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
27 psi ( 20 °C)
autoignition temp.
806 °F
expl. lim.
4.9-20.8 %
bp
-6.3 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.70 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
InChI key
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-9.0 °F - closed cup
flash_point_c
-22.8 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)