Merck
96687
Galvanizing Alloy
manufactured by MBH Analytical Ltd (41X GLV4)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
disks
grade
analytical standard
technique(s)
XRF: suitable
diam. × H
50 mm × 20 mm , dimensions are approximate
format
matrix material
Analysis Note
Values of analytes vary lot to lot.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)