Przejdź do zawartości
96556
Tin(IV) sulfate – sulfuric acid solution
reagent, for the determination of nitrate acc. to DIN 38405-D9-3, suspension
Synonim(y):
Stannic sulfate in sulfuric acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Sn(SO4)2 · H2SO4
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
suspension
quality
for the determination of nitrate acc. to DIN 38405-D9-3
impurities
0.22-0.26% Sn, ~80% H2SO4
density
1.74 g/mL at 20 °C
application(s)
general analytical
SMILES string
[Sn+4].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.Sn/c3*1-5(2,3)4;/h3*(H2,1,2,3,4);/q;;;+4/p-4
InChI key
RAZPXVHCSOQXHL-UHFFFAOYSA-J
General description
precipitation has to be agitated
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)