Merck
96189
Bis(pentafluorophenyl) oxalate
BioReagent, suitable for chemiluminescence
Synonim(y):
Pentafluorophenyl oxalate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14F10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.13
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2068395
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
suitability
suitable for chemiluminescence
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)C(=O)Oc2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
Analysis Note
Chemiluminescence: Emission: 430 nm (reaction of TCPO with 9,10-Diphenylanthracene and H2O2)
Other Notes
Reagent for a sensitive detn. method of fluorescent compds. by peroxyoxalate ester chemiluminescence in HPLC and CE
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)