Przejdź do
96153
Bis(4-chlorophenyl) sulfone
reference material
Synonim(y):
BPFE, 4,4′-Dichlorodiphenyl sulfone, 4-Chlorophenyl sulfone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(ClC6H4)2SO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.16
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2052955
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reference material
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
250 °C/10 mmHg (lit.)
mp
143-146 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H8Cl2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
InChI key
GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(4-chlorophenyl) sulfone
pictograms
Exclamation markEnvironment
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
80-07-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)