Merck
95440
2-Ethyl-5-phenylisoxazolium-3′-sulfonate
purum, ≥97.0% (T)
Synonim(y):
Woodwards reagent K
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.27
EC Number:
223-988-7
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4149224
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥97.0% (T)
mp
216-219 °C (dec.)
SMILES string
CC[n+]1ccc(o1)-c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H11NO4S/c1-2-12-7-6-11(16-12)9-4-3-5-10(8-9)17(13,14)15/h3-8H,2H2,1H3
InChI key
MWOOKDULMBMMPN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Modification of carboxylic groups in enzymes; Coupling reagent for peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)