Merck
95118
Butyl 2-methylbutyrate
analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)COOCH2CH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
EC Number:
239-798-2
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1702551
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.408-1.410, n20/D 1.409 (lit.)
bp
173-176 °C/730 mmHg (lit.)
density
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-7-11-9(10)8(3)5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
OTKQNSSMCDLVQV-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyl 2-methylbutyrate
Piktogramy
FlameEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
15706-73-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)