Merck
94991
L-Carnitine-(methyl-d3) inner salt
analytical standard
Synonim(y):
(R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12D3NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.22
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99.5%
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](C[C@H](O)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C)C
InChI key
PHIQHXFUZVPYII-IVAVZGRVSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)