Przejdź do
94873
4-Hydroxytamoxifen
(E) and (Z) isomers (50:50), analytical standard
Synonim(y):
4-(1-[4-(Dimethylaminoethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-butenyl)phenol, 4-OHT, cis/trans-4-Hydroxytamoxifen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
844,00 zł
633,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H29NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.51
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
633,00 zł
Cena katalogowa844,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤5.0% water
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3.CC\C(c4ccccc4)=C(\c5ccc(O)cc5)c6ccc(OCCN(C)C)cc6
InChI
1S/2C26H29NO2/c2*1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h2*5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25+;26-25-
InChI key
ZJLDABGSDWXVGE-BDSXMVAQSA-N
General description
4-Hydroxytamoxifen is a first generation, selective estrogen receptor modulator (SERM) that functions as an antagonist in breast cancer cells but can display estrogen-like activities in the uterus and bone.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
4-Hydroxytamoxifen may be used as a reference standard in the determination of 4-hydroxythmoxifen in plasma samples using high-performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC).
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the chemotherapeutic drug tamoxifen, exhibiting more potent estrogen agonist/antagonist activity than the parent drug. Also active as intra-membranous inhibitor of lipid peroxidation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T176H627885256
Tamoxifen analytical standard
Supelco
85256
Tamoxifen
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxytamoxifen
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)