Przejdź do
94551
4-tert-Octylphenol
certified reference material, TraceCERT®
Synonim(y):
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH2C(CH3)2C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-426-2
Beilstein/REAXYS Number:
513992
MDL number:
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
175 °C/30 mmHg (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3
InChI key
ISAVYTVYFVQUDY-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-tert-Octylphenol
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
296.6 °F
flash_point_c
147 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
140-66-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)