Przejdź do zawartości
94192
10-Undecenoic acid
purum, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Undecylenic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CH(CH2)8COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.28
EC Number:
203-965-8
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
1762631
Colour Index Number:
42650
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
density
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
InChI key
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 10-Undecenoic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
300.2 °F - closed cup
flash_point_c
149 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)