Merck
92775
Trimethylsilyl 3-(trimethylsilyl)propynoate
purum, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
3-(Trimethylsilyl)propynoic acid trimethylsilyl ester, Trimethylsilyl (trimethylsilyl)acetylenecarboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiC≡CCO2Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.41
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
bp
64-65 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
~25 °C
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[Si](C)(C)OC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Other Notes
Esters of trimethylsilyl-propinoic acid are useful reagents for [2+2+2]-cycloadditions and similar reactions
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)