Merck
92774
Methyl 2-(trimethylsilyl)propionate
purum, ≥97.0% (GC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.29
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2350141
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.424
bp
155-157 °C
SMILES string
COC(=O)C(C)[Si](C)(C)C
Other Notes
Silane used for the introduction of the 1-(methoxycarbonyl)ethylidene moiety by Peterson olefination
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)