Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 853,00 zł |
10 x 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151816
eCl@ss:
39151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
853,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
description
1:4 (v/v)
form
liquid
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
density
0.98 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccncc1.C[Si](C)(C)n2ccnc2
InChI
1S/C6H12N2Si.C5H5N/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8;1-2-4-6-5-3-1/h4-6H,1-3H3;1-5H
InChI key
PFVKFOIOKNIZKY-UHFFFAOYSA-N
General description
1-(Trimethylsilyl)imidazole-Pyridine mixture is useful for derivatizing wet sugar samples, hindered hydroxyl groups in steroids and, in conjunction with fluorinated acylation reagents, amino acids. For moderately hindered or slowly reacting compounds, pyridine is an especially useful solvent for TMSI because of its ability to act as an HCl acceptor in silylation reactions involving organochlorosilanes.
Application
Learn more in the Product Information
Other Notes
Silylating mixture for the mild silylation of alcohols. It is often called Tri-Sil Z[1]
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
62.6 °F - closed cup
flash_point_c
17 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?