Przejdź do zawartości
92075
1,3,5-Triisopropylbenzene
purum, ≥95.0% (GC)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3[CH(CH3)2]3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.35
EC Number:
211-941-3
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1862750
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥95.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.488
bp
232-236 °C (lit.)
density
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1cc(cc(c1)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)9-15(8-13)12(5)6/h7-12H,1-6H3
InChI key
VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)