Merck
91882
4-(Trifluoromethyl)umbelliferyl phosphate disodium salt
≥90% (HPCE)
Synonim(y):
Disodium 4-(trifluoromethyl)umbelliferyl phosphate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H4F3Na2O6P
Masa cząsteczkowa:
354.08
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (HPCE)
solubility
DMSO: soluble, H2O: soluble
fluorescence
λex 410 nm; λem 503 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 (alkaline phosphatase)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
Application
suitable as fluorogenic substrate for alkaline phosphatase
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)