Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 577,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.34
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C(C(O)c2cc(c(cc2)O)OC)CO)c1c(cccc1)OC
InChI
1S/C17H20O6/c1-21-13-5-3-4-6-14(13)23-16(10-18)17(20)11-7-8-12(19)15(9-11)22-2/h3-9,16-20H,10H2,1-2H3
InChI key
PPZSOILKWHVNNS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% (GC) | description natural, ≥99%, FG | description ≥98%, FG |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 300, 400 |
| form powder | form - | form solid, liquid | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| functional group hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group - | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?