Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H4CH3Pt(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
HS161, Umicore
form
crystals, low-melting solid
mp
29-30 °C, 30-31 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Pt](C)C.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H7.3CH3.Pt/c1-6-4-2-3-5-6;;;;/h2,4H,3H2,1H3;3*1H3;
InChI key
AGQKROMSWCHOND-UHFFFAOYSA-N
Application
Umicore HS161 is a homogeneous catalyst useful for hydrosilylation reactions.
Preparation Note
Do not store above 4°C (39°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Legal Information
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?