Przejdź do
90833
3-Carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropanoic acid
analytical standard
Synonim(y):
3-Carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropionic acid, CMPF, Propylurofuranic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.25
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NB.21
MDL number:
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CCC1=C(C(O)=O)C(C)=C(CCC)O1)=O
InChI
1S/C12H16O5/c1-3-4-8-7(2)11(12(15)16)9(17-8)5-6-10(13)14/h3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
WMCQWXZMVIETAO-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropanoic acid (CMPF), a major metabolite of furan fatty acids, is a uremic toxin (UT), excreted into the urine via organic,anion transporters under physiological conditions. It is mostly reported to be accumulated in chronic kidney disease (CKD) patients. Monitoring of CMPF may be important to predict organic anion transporting polypeptide (OATP)1B activity in CKD patients as studies have implicated a decreased trend in (OATP)1B activity in patients with this uremic toxin. It is also found to be in increased concentrations, for patients who progress from prediabetes to type 2 diabetes, patients with renal failure, polyunsaturated fatty acids with high-temperature cooking and subjects who consume fish or fish oil.
Application
3-Carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropanoic acid may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in human plasma samples using ultra-high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UHPLC–MS/MS).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
66773094356832827
description
analytical standard
description
97%
description
≥95%
description
VETRANAL®, analytical standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
97%
assay
≥95%
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)