Przejdź do
90637
Micro particles based on melamine resin
size: 2 μm
Synonim(y):
Melamine-formaldehyde resin, Size standards
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
MDL number:
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
10% (solids)
particle size
2 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
Analysis Note
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Density: 1.51 g/cm3
Heat resistance <300 °C
Chemical resistance: acids, bases, organic solvents
Monodisperse melamin resin particles are characterized by high uniformity and narrow size distribution. They carry functional methylol groups, which can be used for covalent coupling of biological active compounds.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
740977243975908
description
size: 2 μm
description
size: 6 μm
description
size: 3 μm
description
size: 5 μm
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
10% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
particle size
2 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
particle size
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
particle size
3 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
particle size
5 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)