Merck
90430
Triethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
2,2′-(Ethylenedioxy)diethyl ditosylate, Triethylene glycol ditosylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3C6H4SO3CH2CH2OCH2-)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
458.55
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
632509
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
78-82 °C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C20H26O8S2/c1-17-3-7-19(8-4-17)29(21,22)27-15-13-25-11-12-26-14-16-28-30(23,24)20-9-5-18(2)6-10-20/h3-10H,11-16H2,1-2H3
InChI key
KCONMNWPRXAWKK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Versatile building block for the synthesis of crown ethers, cryptands, and analogues
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)