Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1690031
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
derivatization grade ((chiral))
product line
ChiraSelect™
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC), ≥98.0%
optical activity
[α]20/D +50±1°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
quality
LiChropur™
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1CO[C@H](N=C=S)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C12H15NO7S/c1-6(14)18-9-4-17-12(13-5-21)11(20-8(3)16)10(9)19-7(2)15/h9-12H,4H2,1-3H3/t9-,10-,11+,12+/m1/s1
InChI key
RCHZRAFPHKCWRI-WYUUTHIRSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Legal Information
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?