Przejdź do
901990
Tetrazine-acid
Synonim(y):
4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)benzeneacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.20
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder or crystals
availability
available only in USA
storage temp.
−20°C
SMILES string
n1ncnnc1c2ccc(cc2)CC(=O)O
InChI
1S/C10H8N4O2/c15-9(16)5-7-1-3-8(4-2-7)10-13-11-6-12-14-10/h1-4,6H,5H2,(H,15,16)
InChI key
SLJKKTFIAUAYGR-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetrazine-acid demonstrates exceptionally fast cycloaddition kinetics with trans-cyclooctene (TCO) as the dienophile (up to 30,000 M-1 s-1). These have been the fastest kinetics reported for a bio orthogonal reaction. The chemical stability of tetrazines is substantially lower compared to methyltetrazines, thus requiring more careful selection of reagents and conditions for chemical transformation. However, tetrazine chemistry is still in an acceptable range for many applications.
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Self-react. C
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)