Przejdź do
901763
PC biotin-azide
Synonim(y):
rel-1-[4-[[22-[(3aR,4R,6aS)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-4,18-dioxo-8,11,14-trioxa-5,17-diazadocos-1-yl]oxy]-5-methoxy-2-nitrophenyl]ethyl N-(3-azidopropyl)carbamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H55N9O12S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
825.93
UNSPSC Code:
12352125
NACRES:
NA.22
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder or crystals
availability
available only in USA
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1[C@H]([C@H]3NC(=O)N[C@H]3C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCOc2c(cc(c(c2)[N+](=O)[O-])C(OC(=O)NCCCN=[N+]=[N-])C)OC
InChI key
PTNZFIYMARMNDM-MJUSKHNJSA-N
Application
PC biotin-azide is an azide-activated photoclevable biotin probe that allows for reagent-free release of the captured biomolecules from streptavidin. This reagent contains a biotin moiety linked to an azide group through a spacer arm containing a photocleavable moiety. Captured biomolecules can be efficiently photoreleased, typically >90% in 5-25 minutes using an inexpensive, near-UV, low-intensity lamp (e.g. 365 nm lamp at 1-5 mW/cm2).
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Self-react. C
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)