Merck
89998
10-[3-(Dansylamido)propyl]-1,4,7-trithia-10-azacyclododecane
Selectophore, ≥95.0%
Synonim(y):
N-[3-(1,4,7-Trithia-10-aza-10-cyclododecyl)propyl]dansylamide, [12]aneNS3
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H35N3O2S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
513.80
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
10212902
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Selectophore
assay
≥95.0%
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCN3CCSCCSCCSCC3
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selective fluoroionophore for Ag+, measuring range 1.7x10-2 - 5.0x10-7 mol/L.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)