Przejdź do
89341
Activated Charcoal Norit®
Norit® CASP, wood, chemically activated, powder
Synonim(y):
Charcoal activated Norit®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
EC Number:
231-153-3
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4360473
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
wood
form
powder
quality
chemically activated
manufacturer/tradename
Norit® CASP
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Application
for purification of process liquids and water, especially suited for removing cyanotoxins from surface water
Legal Information
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Activated Charcoal Norit®
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)