Przejdź do
88122
Tetrapropylammonium perchlorate
≥98.0% (T)
Synonim(y):
N,N,N-Tripropyl-1-propanaminium perchlorate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2)4N(ClO4)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.81
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
NACRES:
NA.22
EC Number:
239-874-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3639544
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (T)
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
238-242 °C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Application
Investigations of:
  • The liquid junction potential between different solvents
  • The effect of cathode potential on electrochemical polymerization mechanism and physiochemical properties of styrene-Me methacrylate copolymers
Used in electrochemical:
  • Oxidation kinetics of ferrocene at platinum in MeCN containing tetraalkylammonium perchlorate using chronoamperometry or voltammetry
  • Reduction of methylbenzyl chloride on mercury
  • Impedance spectroscopy
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)