Merck
87795
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone
technical, cis+trans, ≥90% (GC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2324088
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.476
density
0.927 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1C(C)C(=O)C(C)=C1C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)