Merck
87734
Tetramethylammonium hydroxide solution
purum, ~10% in methanol (T)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)4N(OH)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.15
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
3558708
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
concentration
~10% in methanol (T)
impurities
≤0.3% halides (as chloride)
refractive index
n20/D 1.351
anion traces
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
SMILES string
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system, Liver,thymus
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.1 °F - closed cup
flash_point_c
10.6 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)