Merck
87390
2(3)-(Tetrahydrofurfuryloxy)tetrahydropyran
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
T-Solvent
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.25
EC Number:
211-917-2
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
109779
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.461 (lit.), n20/D 1.465
bp
235-238 °C
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC(OC1)OCC2CCCO2.C3COCC(C3)OCC4CCCO4
InChI
1S/2C10H18O3/c1-3-9(7-11-5-1)13-8-10-4-2-6-12-10;1-2-6-12-10(5-1)13-8-9-4-3-7-11-9/h2*9-10H,1-8H2
InChI key
OMNURHQDSBSXKB-UHFFFAOYSA-N
Application
solvent for LiAH4-reduction
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)