Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.43
UNSPSC Code:
41121813
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3920141
description
anionic
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
crystals
quality
LiChropur™
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O (hot)
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1, λ: 220 nm Amax: 0.06, λ: 230 nm Amax: 0.04, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18(15,16)17;/h2-14H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
AYFACLKQYVTXNS-UHFFFAOYSA-M
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?