Merck
861405
Hoechst 33258
Synonim(y):
2′-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5′-bi-1H-benzimidazole trihydrochloride hydrate, bisBenzimide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H24N6O · 3HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
533.88 (anhydrous basis)
EC Number:
245-690-6
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
λmax
343 nm
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CN1CCN(CC1)c2ccc3[nH]c(nc3c2)-c4ccc5[nH]c(nc5c4)-c6ccc(O)cc6
Other Notes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)