Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1220,00 zł
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
vapor density
5.8 (vs air)
assay
99.9%
form
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
application(s)
research use (small molecule)
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form crystals, solid | form solid |
| assay 99.9% | assay - | assay 99.8-100.5% (silver nitrate titration) | assay ≥99.8% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| mp 212 °C (dec.) (lit.) | mp 212 °C (dec.) (lit.) | mp 212 °C (dec.) (lit.) | mp 212 °C (dec.) (lit.) |
| vapor density 5.8 (vs air) | vapor density 5.8 (vs air) | vapor density 5.8 (vs air) | vapor density 5.8 (vs air) |
| agency tested according to Ph. Eur. | agency certified by the USP | agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. | agency USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver nitrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?