Merck
85030
Serotonin creatinine sulfate salt monohydrate
purum, ≥98.0% (T)
Synonim(y):
5-Hydroxytryptamine creatinine sulfate salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2O · C4H9N3O5S · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.43
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-539-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3886526
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (T)
mp
~220 °C (dec.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.CN1CC(=O)NC1=N.NCCc2c[nH]c3ccc(O)cc23
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)