Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.14
EC Number:
200-843-6
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1098293
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
46 °C (lit.)
Vapor pressure:
5.83 psi
Produkt 84713 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
2.67 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
5.83 psi
grade
puriss.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
212 °F
quality
low in benzene
expl. lim.
50 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤1 ppm benzene, ≤1 ppm toluene
refractive index
n20/D 1.627
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
solubility
water: soluble 2.9 g/L at 20 °C
density
1.263 g/mL at 20 °C, 1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbon disulfide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Narządy docelowe
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?