Merck
83934
Tris[3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)phenyl]phosphine
technical, ≥95% (GCF)
Synonim(y):
Tris[3-(1H,1H,2H,2H-perfluorodecyl)phenyl]phosphine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H24F51P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1600.60
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥95% (GCF)
impurities
~5% phospinoxide (31P-NMR)
mp
90-100 °C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1cccc(c1)P(c2cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c2)c3cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c3
Other Notes
Phosphine ligand for preparing the Bannwarth catalyst (catalyst for Stille and Suzuki coupling)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)