Merck
83173
D-Pyroglutamic acid ethyl ester
puriss., ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonim(y):
(R)-5-Oxoproline ethyl ester, D-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid ethyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
82622
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
puriss.
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
optical activity
[α]20/D −4.0±1.0°, c = 10% in ethanol
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
mp
53-57 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CCOC(=O)[C@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI key
QYJOOVQLTTVTJY-RXMQYKEDSA-N
Other Notes
This ester of pyroglutamic acid can be transformed in many ways, e.g. N-alkylation; Thionation of the lactam; Preparation of the aldehyde; Reduction to the hydroxymethyl compound
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)