Przejdź do zawartości
81683
Procion® Blue MX-R
Synonim(y):
1-Amino-4-[3-(4,6-dichlorotriazin-2-ylamino)-4-sulfophenylamino]anthraquinone-2-sulfonic acid, Reactive blue 4
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H14Cl2N6O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
637.43
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
236-363-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
602258
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
Nc1c(cc(Nc2ccc(c(Nc3nc(Cl)nc(Cl)n3)c2)S(O)(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c14)S(O)(=O)=O
Gene Information
rat ... P2rx1(25505)
Other Notes
Reactive dye for protein staining in gel electrophoresis; Ligand in affinity chromatography of enzymes; Specifically inhibits L-type pyruvate kinase
Legal Information
Procion is a registered trademark of Dystar Textilfarben GmbH & Co.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)