Merck
81640
5-Pregnen-3β-ol-20-one acetate
purum
Synonim(y):
3β-Acetoxy-5-pregnen-20-one
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H34O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.51
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
217-212-6
Beilstein/REAXYS Number:
2062850
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
optical activity
[α]20/D +19±2°, c = 1% in ethanol
mp
148-150 °C
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@H]4C(C)=O)[C@@H]3CC=C2C1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)