Merck
81419
Polystyrene
analytical standard, 8,000,000
Synonim(y):
PS
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]n
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mol wt
Mn ~6300000, Mp ~10300000, Mw ~8500000
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.35
format
neat
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polystyrene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)