Merck
80614
Pinostrobin
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
(S)-2,3-Dihydro-5-hydroxy-7-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.28
EC Number:
207-548-1
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
270230
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (TLC)
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)C[C@H](Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-11-7-12(17)16-13(18)9-14(20-15(16)8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-8,14,17H,9H2,1H3/t14-/m0/s1
InChI key
ORJDDOBAOGKRJV-AWEZNQCLSA-N
Biochem/physiol Actions
Elicits intense apoptotic response from cultured leukemia cells in vitro. Strongly inhibits the Ca2+ signals involved in the control of G2/M phase cell cycle progression in Saccharomyces cerevisiae. Shows potent antiviral effect against herpes simplex virus-1.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)