Merck
79840
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-L-glutamic acid
purum, ≥98.0% (T)
Synonim(y):
PhGA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.23
Beilstein:
90136
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (T)
aktywność optyczna
[α]20/D −48±2°, c = 3% in dioxane
mp
160-162 °C (lit.)
160-162 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC(=O)CC[C@H](N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H11NO6/c15-10(16)6-5-9(13(19)20)14-11(17)7-3-1-2-4-8(7)12(14)18/h1-4,9H,5-6H2,(H,15,16)(H,19,20)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
FEFFSKLJNYRHQN-VIFPVBQESA-N
Inne uwagi
N-protected derivative of L-glutamic acid. The anhydride (prepared with DCCI or Ac2O without racemization) is used for γ-L-glutamylations[1][2][3][4]; The phthaloyl protection can be removed mildly[5]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isolation and structure of coprine, the in vivo aldehyde dehydrogenase inhibitor in Coprinus atramentarius; Syntheses of coprine and related cyclopropa4one derivatives.
P Lindberg et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin transactions 1, (6), 684-691 (1977-01-01)
J.O. Osby et al.
Tetrahedron Letters, 25, 2093-2093 (1984)
Agaridoxin, a mushroom metabolite. Isolation, structure, and synthesis.
A Szent-Gyorgyi et al.
The Journal of organic chemistry, 41(9), 1603-1606 (1976-04-30)
-Glutamyl cyclotransferase. Distribution, isozymic forms, and specificity.
M Orlowski et al.
The Journal of biological chemistry, 248(8), 2836-2844 (1973-04-25)
U. Nagai et al.
Tetrahedron Letters, 26, 647-647 (1985)