Merck
79270
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene
purum, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
α-(Trimethylsiloxy)styrene, Acetophenone enol trimethylsilyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C(=CH2)OSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.33
Beilstein:
1306914
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
>1 (vs air)
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
n20/D 1.503
bp
88-89 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)OC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H16OSi/c1-10(12-13(2,3)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1H2,2-4H3
Klucz InChI
AFFPCIMDERUIST-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Versatile intermediate
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S.H. Mashraqui et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 2513-2513 (1984)
J.K. Rasmussen
Synthesis, 91-91 (1977)
I. Fleming
Chimia, 34, 265-265 (1980)
E.W. Colvin
Chemical Society Reviews, 7, 15-15 (1978)