Merck
78814
Ethyl 3-hydroxy-4-methoxy-mandelate
≥99.0%
Synonim(y):
3-Hydroxy-4-methoxy-mandelic acid-ethyl ester, Ethyl hydroxy-(3-hydroxy-4-methoxy-phenyl)-acetate, Isovanilmandelic acid-ethyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3137338
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0%
form
powder
mp
124-130 °C
SMILES string
CCOC(=O)C(O)c1ccc(OC)c(O)c1
InChI
1S/C11H14O5/c1-3-16-11(14)10(13)7-4-5-9(15-2)8(12)6-7/h4-6,10,12-13H,3H2,1-2H3
InChI key
TVPGKWGQPSIRLU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)