Przejdź do
78711
RenLam® M-1
suitable for microscopy, suitable as a embedding medium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.02
UNSPSC Code:
41116121
Aby zapytać o ten produkt 78711, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n/D 1.528-1.542
density
1.10-1.14 g/cm3 at 20 °C
suitability
suitable for microscopy
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
to be used with SIAL 69571 Ren HY 956 (Hardener for Epoxy Embedding Medium)
Legal Information
Renlam is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)